Imprimer
Balances analytiques, Practum®
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Practum®
611-2889EA 2590 EUR
611-2889 611-2657 611-2660
Balances analytiques, Practum®
Balances
Une balance basique pratique qui intègre la célèbre technologie de pesage Sartorius pour offrir des résultats professionnels fiables. Les applications de pesée incluent la pesée générale, la densité, le pourcentage, la pesée de contrôle, le maintien de la valeur de crête, le décompte et le calcul de moyenne. Les résultats peuvent être transférés via une interface mini-USB vers une imprimante ou un ordinateur, directement dans un tableur Microsoft Excel® sans nécessiter de logiciel supplémentaire. Menu en 10 langues au choix.
  • Écran tactile couleur à contraste élevé
  • Étalonnage et ajustement automatiques avec un poids externe en option
  • La cage de pesée renforcée peut être démontée pour faciliter le nettoyage
  • Un verrou superviseur empêche toutes modifications involontaires des paramètres
  • Protection contre la surcharge intégrée
Informations de livraison: Fourni avec un adaptateur de courant universel, une housse et un guide d'application mais sans un poids d'étalonnage.