Imprimer
Solution en gel, EZ-Vision®
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® EZ-Vision®
N391-0.5MLEA 117 EUR
N391-0.5ML N391-5MLDRP
Solution en gel, EZ-Vision®
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
EZ-Vision est un colorant fluorescent non mutagène et non toxique utilisé pendant ou post-exécution pour visualiser l'ADN dans des gels d'agarose.
  • Résultats immédiats, facile et pratique, élimine l'utilisation de bromure d'éthidium
  • Excellente alternative au bromure d'éthidium dangereux souvent utilisé
  • Simplement ajoutée à l'agarose fondu avant le coulage de gel, ce qui permet de visualiser instantanément des bandes d'ADN lors de l'exposition aux UV