Imprimer
Solutions d'acrylamide, Fluorescent NEXT GEL®
Fournisseur: VWR Life Science
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M290-500ML-KITEA 0 EUR
VWRCM291-100ML-KIT VWRCM290-500ML-KIT
Solutions d'acrylamide, Fluorescent NEXT GEL®
Solution d'acrylamide pré-mélangée, prête à verser pour analyse de fluorescence des protéines SDS- PAGE.
  • Solutions de polyacrylamide SDS prêtes à verser - ajoutez seulement l'APS et le TEMED
  • Coulage du gel plus rapide sans avoir besoin de gel de concentration
  • Colorant fluorescent pratique permettant de colorer les protéines pendant l'électrophorèse et ne nécessitant pas de décoloration après l'électrophorèse
  • Vaste gamme de séparation
  • Haute résolution des bandes de protéines
Informations de livraison: Kit includes Fluorescent NEXT GEL® 10% solution and NEXT GEL® running buffer, 20X.