Une gamme de balances ergonomiques conçues pour un fonctionnement facile et intuitif, avec un grand écran tactile, des icônes intuitives et des invites claires. En plus des applications standard incluant pesée générale, densité, pourcentage, pesée de contrôle, maintien de la valeur de crête, décompte et calcul de moyenne, la gamme Quintix® propose des fonctionnalités de conversion et statistiques, ainsi que des fonctions relatives aux composants et aux mélanges. Les résultats peuvent être transférés via une interface mini-USB vers une imprimante ou un ordinateur, directement dans un tableur Microsoft Excel®, sans logiciel supplémentaire. Menu avec 10 langues au choix.
- Écran tactile couleur à contraste élevé
- Délais de stabilisation de 2 à 3 secondes pour les balances à 4 chiffres, avec une excellente reproductibilité (0,1 mg) et linéarité (0,2 mg)
- Fonction d'ajustement et étalonnage interne IsoCAL
- Cage de pesée avec portes coulissant sans à-coups et entièrement démontables pour le nettoyage
- Un verrou superviseur empêche toutes modifications involontaires des paramètres
- L'imprimante YDP30 compatible BPL, en option, est automatiquement détectée par la balance Quintix®
Semi-microbalances à 5 chiffres: L'ajout de balances à 5 chiffres à la série Quintix® permet d'améliorer le niveau de performance de ces balances précises et compactes.
Avantages supplémentaires :
Ouverture de la porte de la cage de pesée d'une simple pression
Temps de stabilisation d'environ 6 secondes pour les semi-microbalances à 5 chiffres
Fonction Start Assistant et interface utilisateur SmartTouch afin de guider l'utilisateur à travers la multitude de fonctions disponibles
Bac de pesée de 90 mm en option