Imprimer
CellCultureGuard 100X
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A8906.0050EA 357 EUR
A8906.0050
CellCultureGuard 100X
CellCultureGuard
CellCulture Guard est une solution concentrée 100X contenant une association de nouveaux antibiotiques destinée à protéger les cultures cellulaires des contaminations par des micro-organismes. Les antibiotiques présents dans CellCultureGuard remplacent les antibiotiques traditionnels tels que la pénicilline, la streptomycine, la nystatine et l'amphotéricine B.