Imprimer
Lunettes de sécurité, Oslo
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Oslo
111-0932EA 6.4 EUR
111-0932
Lunettes de sécurité, Oslo
Lunettes
Lunettes de sécurité avec protection autour des verres en polycarbonate transparent et aération indirecte.
  • Traitement anti-rayures et anti-buée
  • Écrans latéraux intégrés
  • Protège-sourcils intégré
  • Longueur des branches réglable
Poids : 35 g
Certifications: 2016/425/EU, EN 166, EN 170; 1 FT