Imprimer
Lunettes de protection, Lisbon
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 2 Non : 0 
Classe préparatoire / Etudiante / Saint Maur des Fossés
Oui, je le conseille
J'ai TP de chimie toutes les deux semaines pendant 4h, ces lunettes n'obstruent pas la vue, on voit très bien avec ! Mais malheureusement, elles font un peu mal derrière les oreilles au bout de 4h d'utilisation.
Lisbon
111-0930EA 4.9 EUR
111-0930 111-1539
Lunettes de protection, Lisbon
Lunettes
Lunettes pour visiteurs, surlunettes. Oculaires en polycarbonate transparent avec protections latérales, protège-sourcils et aération indirecte.
  • Traitement anti-rayures et anti-buée
  • Protège-sourcils intégré
  • Protections latérales aérées
Poids: 46 g
Certifications: 2016/425/EU, EN 166, EN 170; 1 FT.