Imprimer
Casques antibruit, Leightning® L2
Fournisseur: Howard Leight by Honeywell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Leightning®
111-1406EA 38 EUR
111-1406
Casques antibruit, Leightning® L2
Protège-oreilles Casques anti-bruit
Ces casques antibruit solides et durables sont conçus pour les environnements industriels difficiles.
  • Coquilles à profil moyen
  • Technologie Air Flow Control™ assurant une atténuation constante et optimale, particulièrement à basses fréquences
  • Coussinets à encliqueter pour un remplacement facile et rapide
  • Serre-tête en mousse matelassée pour un port prolongé confortable, pression réduite sur la tête
  • Réglage télescopique de la hauteur fixe pendant l'utilisation
Ils fonctionnent à des températures extrêmes et en cas de forte humidité, ainsi que dans les environnements chimiques agressifs.
SNR: 31 dB (serre-tête)
SNR: 32 dB (pliable)
poiids: 231 g (serre-tête); 236 g (pliable)
Certifications: EN 352-1