Imprimer
Masques de protection contre les gaz, les vapeurs et les particules FFA1/FFA2/FFA3 séries 5000, à usage unique
Fournisseur: Moldex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
111-1156EA 44.4 EUR
111-1156 111-1155 111-1149
Masques de protection contre les gaz, les vapeurs et les particules FFA1/FFA2/FFA3 séries 5000, à usage unique
Respirateurs Masques à usage unique Demi-masques filtrants contre les gaz
Ces demi-masques assurent une protection contre les gaz, les vapeurs et la poussière, sans entretien.
  • Pré-assemblés et prêts à l'emploi
  • Construction bi-matière pour un poids plus léger
  • Conception à profil abaissé pour un champ de vision amélioré
Certifications: EN 405:2001