Imprimer
PerfeCTa® PreAmp 5X SuperMix
Fournisseur: Quantabio
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
733-2265EA 938 EUR
733-2265
PerfeCTa® PreAmp 5X SuperMix
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® PreAmp SuperMix est 5X concentré, cocktail de réaction prêt à l'emploi pour enrichissement sélectif de séquences cibles à partir d'une quantité limitée du matériau de départ pour le profilage de l'expression génétique en aval ou le re-séquençage ciblé. Il contient tous les composants mis à part les amorces et les modèles. Le SuperMix 5X concentré permet l'ajout de volumes de modèles plus grands lorsque vous travaillez avec des échantillons à faible concentration, et/ou des volumes de réaction réduits. L'ajout d'un colorant traceur bleu clair inerte permet de visualiser les petits volumes de réaction et garantir la précision de pipetage.
PerfeCta® PreAmp SuperMix offre une amplification non biaisée d'un maximum de 100 séquences cibles à partir de seulement 100 pg de l'ARN total. Il est compatible avec les compositions chimiques de détection qPCR de sondes TaqMan® 5’-nuclease ou colorant de fixation ds-DNA (c'est-à-dire SYBR® Green I).
Un des composants clés de PerfeCTa PreAmp SuperMix est une polymérase ADN thermostable ultrapure et extrêmement progressive couplée à des anticorps monoclonaux de forte avidité. Ce mélange exclusif de polymérase est résistant aux inhibiteurs de la PCR et offre un démarrage à chaud automatique très strict permettant l'assemblage des réactions ainsi qu'une conservation temporaire, à température ambiante avant d'effectuer une pré-amplification.
Informations de livraison: tous les kits contiennent un tampon de réaction 5X avec des concentrations optimisées de MgCl?, dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), polymérase d'ADN Hot Start, colorant bleu AccuVue™ et stabilisants.