Imprimer
Gants industriels, G12
Fournisseur: Marigold Industrial
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
112-2831EA 0 EUR
112-2831
Gants industriels, G12
Gants
Gants résistants, en caoutchouc naturel non supporté avec doublure floquée coton.
Ces gants s'utilisent pour des tâches de conciergerie, la manipulation et le traitement de denrées alimentaires, la fabrication et la maintenance en laboratoires.
Certifications: EN 388 (2010), EN 374, Cat. III ; AQL <0,65
Approuvés pour le contact alimentaire.