Imprimer
Gants résistants à la chaleur, Fireblade™ FB IV
Fournisseur: Marigold (Ansell)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Fireblade
MARGFB1V00000EA 81.3 EUR
MARGFB1V00000 MARGFB1V09000
Gants résistants à la chaleur, Fireblade™ FB IV
Gants
Ces gants de protection 100% Kevlar® avec doublure tricotée en coton conviennent à tous les types de travaux nécessitant une protection contre les coupures et une protection thermique du poignet et de l'avant-bras.
  • Niveau élevé de résistance aux coupures avec une bonne protection contre les bords acérés
  • Adaptés aux applications nécessitant une protection jusqu'à 350 °C
  • Manchette plus longue protégeant le poignet et l'avant-bras
  • À utiliser avec les manchettes Fireblade™
Pour les applications liées à la production de céramique, aux étuves, au soudage, à la cuisson de briques et de verre et aux procédés impliquant la production de vapeur.
Certifications: EN 388 (254X), EN 407 (4341XX) ; Cat. II