Imprimer
Gants industriels, Picolon Confort
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
112-2830EA 78.3 EUR
112-2830 112-2829
Gants industriels, Picolon Confort
Gants
Gants en filaments synthétiques, sans couture avec picots au niveau de la paume et des doigts et doublure textile en fils PA texturée à élasticité élevée.
  • Légers et sans peluchage
  • Excellente dextérité, bonne résistance à l'abrasion et aux petites coupures
  • Picots en PVC bleues sur la paume pour une excellente préhension
  • Pas d'empreinte sur les objets manipulés
Permettent la manutention et l'assemblage d'objets acérés et glissants.
Certifications: EN 388:2016 (2142A) ; Cat. II