Imprimer
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 11-630/11-638
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HyFlex®
112-3149EA 0 EUR
112-3149 112-3148 112-3153 112-3152 112-3151 112-2924 112-3150 112-2922 112-2923 112-2920 112-2921
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 11-630/11-638
Gants
Ces gants sont conçus pour une utilisation dans des environnements secs et légèrement huileux. La doublure en nylon/Lycra®/Kevlar®/coton est tricotée à partir de fils contenant un pourcentage optimal de HPPE (High Performance PE) pour une excellente résistance aux coupures.
  • Paume enduite de PU pour une protection renforcée et une meilleure résistance à l'abrasion
  • Formulation spécifique du revêtement en PU trempé pour une excellente préhension des pièces sèches ou légèrement huileuses
  • Doublure en Lycra® et revêtement en PU garantissant une excellente souplesse et un ajustement optimal
  • Manchettes élastiquées
Pour les opérations d'injection et de moulage des matières plastiques, d'assemblage de pièces métalliques et de composants, et de manipulation de pièces métalliques tranchantes ou aux bords irréguliers.
Certifications: EN 388:2016 (4443B), Cat. II