Imprimer
Veste molletonnée, Merida 612Z S.E.P.P.
Fournisseur: Sioen
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-07449EA 59.7 EUR
113-07449 113-07428 113-07429 113-07441 113-07442 113-07443 113-07444 113-07445 113-07446 113-07447 113-07448 113-07440 113-07438 113-07439 113-07452 113-07430 113-07431 113-07453 113-07432 113-07454 113-07455 113-07433 113-07434 113-07435 113-07436 113-07437 113-07450 113-07451
Veste molletonnée, Merida 612Z S.E.P.P.
Tenue de travail
Veste de protection unie, 100% molleton polyester doux des deux côtés pour une bonne protection contre le froid. Traitement anti-peluchage et coutures piquées.
  • Doublure coupe-vent fixe à l'avant et à l'arrière
  • Col droit, fermeture à glissière avec protection pour le menton et cordon de fermeture à glissière extra long
  • Une poche poitrine intégrée et deux poches avant intégrées avec fermeture à glissière
  • Manches intégrées arrondies, poignets élastiqués
  • Cordon de serrage au niveau de l'ourlet
Possibilité de fixation par fermeture à glissière dans la veste de pluie 608Z.
Poids: 285 g/m²
Certifications: EN 14058: 2004 (1XXXX)