Imprimer
Lunettes de sécurité correctrices, BX™ Readers
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
111-1064EA 0 EUR
MMMABXR01.5 MMMABXR02.5 MMMABXR02.0
Lunettes de sécurité correctrices, BX™ Readers
Élégantes, profilées et réglables, ces lunettes sont conçues pour lire les petits caractères ou effectuer des travaux de précision.
  • Oculaires bifocaux en PC injecté disponibles en 3 forces (+1,5; +2,0; +2,5 dioptries)
  • Monture légère
  • Branches de longueur réglable et protections latérales intégrées
  • Pont de nez souple
Poids: 57 g
Certifications: EN 166:2001