Imprimer
Agitateur à plate-forme, inclinaison réglable, PMR-100
Fournisseur: Grant
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Grant-bio
444-0927EA 1420 EUR
444-0927
Agitateur à plate-forme, inclinaison réglable, PMR-100
Agitateurs mélangeurs Agitateurs rotatifs
L'agitateur robuste PMR-100 à vitesse variable et inclinaison réglable est idéal pour le mélange de solutions ou milieux nutritifs dans des récipients ou des sachets. L'unité assure un basculement latéral doux ou intensif qui garantit un mélange optimal de l'échantillon. Les applications peuvent inclure : décoloration de gels, essai d'agglutination, incubation dans le cadre d'immunodosages, homogénéisation de milieux d'extraction et transferts. Le moteur fiable produit un mouvement de bascule régulé et reproductible sur toute la plage de vitesse.
  • Un écran LCD facile à lire présente les durées de fonctionnement définies et réelles, la vitesse et l'angle spécifié
  • Fonctionnement continu ou temporisé ; minuterie numérique intégrée de 1 min à 99 h 59 min, avec arrêt automatique et affichage du temps restant ; répétabilité garantie pour les incubations sensibles à la durée
  • Paramétrage numérique de la vitesse, de 1 à 99, capacité de charge élevée jusqu'à 5 kg (5 litres)
  • Angle d'inclinaison réglable sur 9° pour les vitesses basses, fixé à 10° pour les vitesses supérieures à 50, d'où un fonctionnement souple
  • Possibilité d'utilisation entre 4 et 40 °C (humidité relative de 80% pour des températures jusqu'à 31 °C, avec baisse linéaire à 50% d'humidité relative à 40 °C, sans condensation) dans un incubateur ou une chambre froide
Informations de livraison: fourni avec un tapis antidérapant pour maintenir les récipients en place.