Le distributeur est parfait pour les laboratoires de tests microbiologiques à haut rendement recherchant des solutions plus rapides et ergonomiques pour manipuler les membranes individuelles. Le distributeur Sentino® est conçu pour distribuer de manière aseptique une membrane d'une simple pression sur un bouton.
- Zéro blocage. Des guides latéraux vous assistent dans le chargement et maintiennent la recharge alignée pendant l'utilisation
- Clavier tactile pour la distribution sous conditionnement aseptique des membranes
- Conçu pour contenir une recharge de 200 membranes
- Conception compacte et portable avec pack de recharge miniaturisé
- Branchez-le à une source d'alimentation principale ou chargez la batterie pour une utilisation permanente, où que vous vous trouviez. Les voyants lumineux vous informent du faible niveau de charge de la batterie.
- Nettoyage facile
Le distributeur de filtres Sentino® peut être utilisé pour l'analyse de l'eau de boisson et des eaux usées, le contrôle des eaux environnementales et des eaux de plaisance, la fabrication de produits de soins personnels, le contrôle des boissons, le contrôle des systèmes d'eau pharmaceutiques et industriels, les matières premières pharmaceutiques, les intermédiaires et le produit final.
Informations de livraison: Fourni avec un transformateur électrique, une prise EU, une prise UK et un manuel d'utilisation sur CD.