Imprimer
Flacon distributeur
Fournisseur: Kartell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
plastilab®
KART328EA 34.1 EUR
KART328
Flacon distributeur
Flacons Flacons pulvérisateurs
En PE-HD/PP.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
Flacon distributeur adapté à la distribution simple et/ou en continu de liquide.