Agitateur incubateur solide et fiable avec programmation du temps, de la température et de la vitesse d'agitation. Cet appareil est parfait pour le mélange doux ou vigoureux et l'incubation d'échantillons dans différents flacons et récipients. Le modèle ES-80 est doté d'un système doux de mise en marche et d'arrêt pour protéger les échantillons. Sa chambre intérieure est en acier inoxydable. Cet appareil convient aux applications telles que la culture de micro-organismes et de cellules, les projets de croissance à long terme et l'extraction d'échantillons tissulaires à des températures allant jusqu'à 80 °C.
- Réglage numérique du temps, de la température et de la vitesse d'agitation pour plus de précision et de reproductibilité
- Programmation simple du temps, de la température et de la vitesse d'agitation grâce à un écran LCD 2 lignes clair. Minuterie : 1 min à 96 h
- Le contrôle de la température par microprocesseur et la circulation d'air forcée garantissent une température constante et uniforme dans la cuve
- Système d'agitation avec entraînement direct pour un fonctionnement fiable sur le long terme, orbite de 20 mm
- Charge jusqu'à 8 kg et plage de températures de 25 à 80 °C
Informations de commande: nécessite une plate-forme, non fournie. De nombreuses plates-formes pour accessoires sont disponibles, notamment une plate-forme plate idéale pour les conteneurs à profil abaissé et des plates-formes avec pinces pour flacons.