Imprimer
Postes de travail PCR CaptairBio
Fournisseur: Erlab
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
135-1590EA 4700 EUR
ERLAE11H02221 ERLAE12H02221 ERLAE01Z02221 ERLAE12H05221 ERLAE01Z05221 ERLAE13H02321 ERLAE13H05321 ERLAE01 ERLAE11H05221
Postes de travail PCR CaptairBio
Les travaux d’amplifications géniques protégées contre les contaminants extérieurs et les contaminations croisées.
Destinées aux applications à caractère non pathogène qui présentent un risque élevé de contaminations croisées, la gamme de hottes PCR CaptairBio permet de faire des manipulations dans un environnement ultra propre et la décontamination du volume de travail par radiation UV sans risque d’exposition pour l’opérateur.
  • Plan de travail ergonomique en acier inoxydable (304L) pour un nettoyage simplifié
  • Qualité d’air garantie par la combinaison de la filtration HEPA et de la filtration carbone optionnelle
  • Arrêt automatique des UV en cas d'ouverture de la porte frontale
  • Grandes ouvertures de manipulation
  • Très faible consommation énergétique
La qualité d’air dans l’enceinte est assurée par la filtration HEPA H14 (99,995% d’efficacité pour les particules supérieures à 0,1 micron – selon Méthode MPPS, norme EN1822-1) qui élimine tout risque de contaminations par les polluants de l’air présents dans le laboratoire. Nouveau : la conception modulaire de la colonne de filtration (Technologie Flex) permet l’ajout d’un filtre moléculaire qui protège le volume de travail contre les polluants gazeux.
Le puissant système de rayonnement UV, réglable jusqu’à 30 minutes, assure la décontamination de l’enceinte et élimine tout risque de contamination croisée. La conception et la qualité des parois en acrylique protègent l’opérateur de toute exposition aux rayonnements UV qui est automatiquement coupé en cas d’ouverture de la façade.
Surface de travail en acier inoxydable 304 L avec plateau de rétention intégré ou surface de travail en verre trempé avec cadre scellé
Note: Veuillez noter que les modèles 321 S ne comportent pas de colonne de filtration (et donc pas de filtre HEPA).
Informations de livraison: Frais de livraison spéciale et mise en service, nous consulter.