Imprimer
Evaporating dishes
Fournisseur: Avignon
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
Industrie chimie phytosanitaire / Responsable contrôle qualité / MARSEILLE
Oui, je le conseille
Très bien pour utilisation en séchage au bain marie de rejets tamisage Rapidité
216-2730EA 178 EUR
AVIG10111 AVIG10113B AVIG10106B AVIG10109 AVIG10106 AVIG10117 AVIG10105 AVIG10107 AVIG10102 AVIG10101 AVIG10115 AVIG10114 AVIG10103
Evaporating dishes
Evaporating dishes, porcelain, with spout.
  • Excellent temperature resistance
  • With minimal thermal expansion
  • High chemical resistance
  • High resistance to thermal shocks