Imprimer
Bain thermostatique à sec avec bloc pour cuvettes, DB-10C
Fournisseur: Grant
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GRANDB-10CEA 378 EUR
GRANDB-10C
Bain thermostatique à sec avec bloc pour cuvettes, DB-10C
Le bain thermostatique à sec avec bloc contenant 10 cuvettes (avec chacune un parcours optique de 10 mm) maintient les échantillons à mesurer à température constante. Le bloc en aluminium intégré fournit une stabilité et une uniformité excellentes. L'unité facile d'utilisation dispose d'un écran LCD de 2 lignes qui affiche les deux valeurs (programmée et réelle) pour la température et la durée. Le DB-10C est conçu pour la préparation des méthodes d'analyse et de diagnostic photométrique (intensité de la réaction enzymatique et concentration des métabolites).
  • Plage de températures de fonctionnement : ambiante +5...42 °C
  • Le système de contrôle de la température à sec maintient un environnement propre et sans aérosol
  • Stabilité et uniformité de la température à 37 °C: ±0,1 et ±0,3 °C
  • Minuteur à alarme sonore, de 1 à 96 heures
Informations de livraison: Supplied with block for 10 cuvettes.
* RT = température ambiante