Imprimer
Vestes d'hiver, Gen-Y Cocona®
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Cocona®
113-07992EA 0 EUR
113-07992 113-07998
Vestes d'hiver, Gen-Y Cocona®
Tenue de travail
Ces vestes étanches au vent et à l'eau sont fabriquées à partir d'un matériau respirant 100% polyester et d'un tissu en PU stratifié Cocona® 2,5 couches. Elles fournissent une protection efficace contre le froid, la pluie et le vent.
  • Col molletonné, rabat anti-tempête extérieur et intérieur sur fermeture à glissière sur le devant
  • Doubles poches avant avec fermeture à glissière, deux poches intérieures
  • Manches raglan, capuche amovible avec boutons-pression
  • Passepoil réfléchissant au niveau de l'ourlet
  • Sangle réglable avec bande réfléchissante sur les manches
Poids: 143 g/m²