Imprimer
Veste softshell, Gen-Y Cocona®
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Cocona®
113-08030EA 101 EUR
113-08030 113-08032 113-08031 113-08033 113-08027 113-08029 113-08028
Veste softshell, Gen-Y Cocona®
Tenue de travail
Veste respirante, étanche à l'eau et au vent, en tissu softshell Cocona® 3,5 couches (100% polyester). Idéale pour les activités extérieures.
  • Détail cousu Flatlock sur l'empiècement avant et les poches
  • Deux poches avant avec fermeture à glissière, poche avec fermeture à glissière sur la manche inférieure gauche
  • Bande réfléchissante au niveau de l'ourlet, réglable par un cordon de serrage
Poids : 191 g/m²