Imprimer
T-shirts, Turin B195
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Portwest®
PRTWB195HGRXXXLEA 10.4 EUR
PRTWB195HGRXXXL PRTWB195HGRXXL 113-6217 113-6214 113-6209 113-6213 113-6212 113-6210 113-6208 113-6215 PRTWB195HGRL PRTWB195HGRS PRTWB195HGRM 113-6216 113-6219 PRTWB195HGRXL 113-6218 113-6896 113-6211
T-shirts, Turin B195
Tenue de travail
T-shirts haute qualité 100% coton.
  • Col rond
  • Encolure bordée
Poids: 195 g/m²