Imprimer
T-shirts haute visibilité, Gardhar 2666
Fournisseur: Sioen
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-7028EA 39.4 EUR
SIOE2666AMCFR1S SIOE2666AMCFR3XL SIOE2666AMCFR1M SIOE2666AMCFR1L SIOE2666AMCFR1XL SIOE2666AMCFR2XL
T-shirts haute visibilité, Gardhar 2666
T-shirt léger 100% Sio-Cool® polyester piqué avec col rond et manches courtes. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.
  • Solides, souples, coutures piquées
  • Bande réfléchissante segmentée, soudée
  • Absorbe la transpiration
  • Nanoparticules d'argent : traitement antimicrobien permanent pour éliminer toutes les odeurs
Poids : 180 g/m²
Certifications: EN 471 (2-2), EN 13758-2 + A1 (UPF 50+)