Imprimer
Imprimantes avec set d'étiquettes d'information pour laboratoire
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
116-0327EA 656 EUR
116-0327 116-0351 116-0350 BRDY710896 116-0374 116-0373 BRDY710900 116-0349
Imprimantes avec set d'étiquettes d'information pour laboratoire
Imprimantes
Ces sets proposent à l'utilisateur une imprimante et une sélection d'étiquettes pour marquer avec précision les échantillons au laboratoire. Les imprimantes BMP51 et BMP53 sont des imprimantes thermiques portatives, monochromatiques avec une tête d'impression 300 dpi et des spécifications très semblables, à l'exception de la BMP51 qui possède des fonctionnalités autonomes, contrairement à la BMP53. La cartouche d'étiquettes à chargement par le dessus contient le ruban d'imprimante ainsi que les étiquettes et peut être remplacée en quelques secondes.
  • USB, Bluetooth et Ethernet en option, connexion WiFi
  • Vitesse d'impression 25,4 mm/seconde
  • Kit d'identification pour laboratoire BMP51 avec clavier Qwerty pour l'identification ponctuelle d'échantillon
Informations de livraison: Kit d'identification pour laboratoire : les imprimantes BMP51 ou BMP53 sont fournies avec une mallette, un câble USB, une batterie rechargeable Li-ion et un adaptateur secteur avec cordon d'alimentation ; des étiquettes pour flacons et tubes (M-122-461), des étiquettes pour microplaques (M-131-499) ; une étiquette pour identification générale (MC-1500-595-WT-BK). Le logiciel d'étiquetage Brady LabelMark ™ 5 est disponible séparément.