Imprimer
Câble pour verrous, Cobra
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
238-0032EA 98 EUR
238-0032
Câble pour verrous, Cobra
Cadenas de sécurité
Ce câble flexible avec revêtement de protection s'utilise avec un cadenas.
Matériaux: En fil en acier, revêtement en PVC
Ø: 8 mm
Longueur: 200 cm