Imprimer
Chaînes, Maximum Security
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
238-0033EA 151 EUR
238-0033 238-0034
Chaînes, Maximum Security
Cadenas de sécurité
Ces chaînes sont beaucoup plus sûres que les câbles en acier. Elles sont fournies avec une gaine en tissu pour protéger la peinture et le chrome.
Matériau: En acier spécial chaînes durci
Ø: 8 ou 10 mm
Longueur: 110 cm