Imprimer
Gilets sans manche réversibles, S418
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-7503EA 28.5 EUR
113-7503 113-7504 113-7502 113-7509 113-7508 113-7511 113-7510 113-7507 113-7505 113-7506
Gilets sans manche réversibles, S418
Tenue de travail
Veste résistante au froid 100% polyester avec revêtement PVC et système Rip Stop. Doublure en molleton micropolaire avec finition anti-peluchage pour les activités extérieures.
  • Deux poches latérales et une poche poitrine avec fermetures à glissière discrètes
  • Fermeture à glissière sur le devant
  • Cordon de serrage élastiqué au niveau de l'ourlet
Poids: 260 g/m²