Imprimer
Parka de soudeur pour l'hiver, Flam
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-08034EA 259 EUR
113-08034 113-08036 113-08035 113-08038 113-08037
Parka de soudeur pour l'hiver, Flam
Tenue de travail
Cette parka 75% coton, 25% polyester comporte une doublure matelassée pour une protection efficace contre le froid. Idéale pour les applications de soudure dans les environnements froids et difficiles.
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur et boutons sur le bord du col
  • Capuche doublée réglable et amovible
  • Deux poches poitrine et latérales avec rabat et boutons-pression discrets
  • Deux poches intérieures avec boutons, dont l'une avec une poche pour le téléphone mobile et une boucle pour l'écouteur
  • Poignets élastiqués, taille réglable
Poids : 590 g/m²
Certifications: EN 61482-1-2 (classe 1), EN 11611 (A1 classe 1), EN 11612 (A1 B1 C1)