Imprimer
Veste de pluie ignifuge, Baltero 9461
Fournisseur: Sioen
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Sio-Start® FR
113-7315EA 216 EUR
113-7315 113-7316 113-7320 113-7317 113-7319 113-7318
Veste de pluie ignifuge, Baltero 9461
Tenue de travail
Cette veste étanche à l'eau et au vent est en Sio-Start FR AST, un matériau constitué d'un tissu 100% polyester avec revêtement PU FR + AST. Doublure fixe ignifuge en coton et doublure supplémentaire amovible, molletonnée et ignifuge. Tissu extérieur hydrofuge et revêtement intérieur anti-humidité pour rester au chaud et au sec.
  • Très respirante, souple et résistante aux déchirures
  • Col droit avec capuche repliable
  • Fermeture à glissière sous rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Deux poches plaquées, une poche Napoléon
  • Manches resserrables par boutons-pression
Longueur du dos : 85 cm
Poids : 240 g/m²
Certifications: EN 13034 (Type PB/6), EN 531 (A/B2/C1), EN 14116, EN 1149-5, EN 343 (3-3)