Imprimer
Pantalon haute visibilité, Essential Hi-Vis
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Essential
113-07977EA 66.2 EUR
113-07977 113-07988 113-07978 113-07989 113-07979 113-07980 113-07991 113-07981 113-07982 113-07983 113-07984 113-07974 113-07985 113-07975 113-07986 113-07987 113-07976 113-6397 113-6396 113-6399 113-6398 113-6395 113-07990 113-6400
Pantalon haute visibilité, Essential Hi-Vis
Tenue de travail
Ce pantalon 70% polyester et 30% coton comporte quatre bandes réfléchissantes autour des mollets.
  • Deux poches latérales, poche arrière, poche sur la jambe avec poche pour le téléphone mobile, anneau en D
  • Poche pour le mètre pliant avec poche à outils, poche à stylos, bouton et boucle pour couteau avec fourreau
  • Poches genoux
Poids : 300 g/m²
Certifications: EN 471 (classe 2)