Imprimer
Salopettes haute visibilité, Essential Bib'N'Brace
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Essential
113-6403EA 83.3 EUR
113-6403 113-07971 113-07965 113-6401 113-07956 113-07961 113-6402 113-6404 113-07960 113-07963 113-07969 113-07967 113-07973 113-07972 113-07958 113-07966 113-07957 113-07970 113-07968 113-07959 113-07962 113-6405 113-6406 113-07964
Salopettes haute visibilité, Essential Bib'N'Brace
Tenue de travail
Ces pantalons confortables et résistants 70% polyester, 30% coton fournissent une protection haute visibilité associée à de bonnes fonctionnalités.Cinq bandes réfléchissantes.
  • Deux poches latérales, poche arrière, poche poitrine avec rabat et bouton, poche à stylos, anneau en D
  • Poche sur la jambe avec poche pour le téléphone mobile, poches genoux
  • Poche pour le mètre pliant avec poche à outils, poche à stylos, bouton et boucle pour couteau avec fourreau
  • Bretelles élastiquées
Poids: 300 g/m²
Certifications: EN 471 (2-2)