Imprimer
Veste de pluie ignifuge avec protection ARC, Flamestat Gore-Tex®
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Flamestat
113-6562EA 612 EUR
113-6562 113-6564 113-6563 113-6566 113-6565 113-6568 113-6567
Veste de pluie ignifuge avec protection ARC, Flamestat Gore-Tex®
Tenue de travail
Cette veste étanche à l'eau et au vent est conçue pour répondre à un grand nombre d'exigences de sécurité. Le matériau extérieur ignifuge ATH se compose de modacrylique, de coton et de fibres antistatiques. Il protège contre la saleté, l'huile et l'eau. Par ailleurs, les deux couches de Gore-Tex® supplémentaires assurent une protection efficace contre les conditions climatiques difficiles.
  • Fermeture à glissière et boutons sur le haut du col, coutures bordées
  • Capuche réglable, amovible, manches réglables, cordon de serrage à la taille
  • Deux poches poitrine et avant avec fermeture à glissière, poche intérieure avec fermeture à glissière
  • Poche pour MP3 et poche pour carte avec fermeture à glissière, incluant une poche pour le téléphone mobile
  • Doublure à fermeture à glissière pour faciliter la broderie et le transfert
Outre un revêtement ignifuge de base offrant une protection contre la chaleur, les flammes nues et les arcs, ce vêtement est certifié pour une utilisation dans les environnements présentant des risques de décharges électrostatiques et fournit une protection de base contre les produits chimiques.
Poids : 345 g/m²
Certifications: EN 61482-1-2 (classe 1), EN 11612 (A1 A2 B1 C1), EN 1149-5, EN 13034 type PB [6], EN 471 (classe 3), EN 343 (3-3)