Imprimer
Veste molletonnée ignifuge haute visibilité, Valier 9896
Fournisseur: Sioen
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-7346EA 197 EUR
SIOE9896/278/2XL SIOE9896/278/1XL SIOE9896/278/3XL SIOE9896/278/M SIOE9896/278/L SIOE9896/278/S
Veste molletonnée ignifuge haute visibilité, Valier 9896
Veste antistatique en molleton doux des deux côtés (49,75% coton, 49,75% modacryle, 0,5% carbone). Possibilité de fixation par fermeture à glissière dans différentes vestes. Protection haute visibilité contre le froid et les flammes.
  • Traitement anti-peluchage, coutures piquées
  • Col droit, fermeture à glissière sous rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Deux poches intérieures avec fermeture à glissière
  • Manches intégrées arrondies, poignets élastiqués, cordon de serrage élastique au niveau de l'ourlet
Longueur du dos : 77 cm
Poids : 300 g/m²
Certifications: EN 11612 (A1 B1 C2), EN 14116 (indice 3), EN 1149-5, EN 14058 (1XXXX), EN 471 (2-2)