Imprimer
Combinaisons industrielles, Zurich 6203
Fournisseur: Sioen
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Chemflex®
113-7136EA 185 EUR
113-7136 113-7141 113-7140 113-7138 113-7137 113-7139
Combinaisons industrielles, Zurich 6203
Tenue de travail
Ces combinaisons étanches à l'eau et au vent sont constituées de CHEMFLEX, un tissu tricoté 100% polyester avec revêtement PVC/PU. Antistatiques et souples, elles offrent une protection efficace contre les produits chimiques, les flammes et les conditions climatiques difficiles.
  • Capuche fixe, fermeture à glissière sous double rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Manches raglan, manches et chevilles resserrées par une fermeture auto-agrippante
  • Renforts aux genoux
  • Taille élastiquée, manchette de protection contre le vent élastiquée aux manches et aux chevilles
Poids: 390 g/m²
Certifications: EN 14116 (indice 1), EN 14605 (type 3/4), EN 1149-5, EN 343 (3-1)