Imprimer
Combinaisons ignifuges, FR50
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Portwest®
113-7421EA 131 EUR
113-7421 113-7422 113-7420 113-7419 113-7425 113-7426 113-7423 113-7424
Combinaisons ignifuges, FR50
Tenue de travail
Combinaison antistatique en tissu ignifuge innovant Bizflame Plus™, avec bande réfléchissante haute visibilité, idéale pour les exigences de l'industrie offshore.
  • Bandes haute visibilité sur les épaules, les bras et les jambes
  • Fermeture à glissière double sens discrète devant, en laiton, deux poches poitrine inclinées devant avec fermetures à glissière discrètes en laiton
  • Poches pour genouillères conçues selon un système innovant de réglage à deux niveaux
Couleur : bleu marine
Poids : 350 g
Certifications: EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1), EN ISO 11611 (Classe 2 A1+A2), EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 (Classe 1)