Imprimer
Caleçons longs, ignifuges, Borger 2689
Fournisseur: Sioen
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-7048EA 70.5 EUR
113-7048 113-7053 113-7052 113-7051 113-7050 113-7049
Caleçons longs, ignifuges, Borger 2689
Tenue de travail
Sous-vêtements antistatiques et ignifuges en tissu tricoté doux, 60% Protex, 39% Viloft, 1% AST (jersey).
  • Chevilles côtelées pour plus de confort, braguette
  • Ignifuges
  • Tissu tricoté traité antimicrobien et régulateur d'humidité
Poids : 180 g/m²
Certifications: EN ISO 11612 : A1, B1, C1, F1; EN ISO 14116 : indice 3 ; EN 1149-5