Imprimer
Combinaisons, 2201
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Portwest®
113-6199EA 32.5 EUR
113-6199 113-6198 113-6201 113-6200 113-6203 113-6202
Combinaisons, 2201
Tenue de travail
Combinaisons résistantes en Fortis Plus (65% polyester/35% coton) pour une utilisation dans les industries de traitement alimentaire.
  • Côtés élastiqués et soufflet d'aisance dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement
  • Fermeture sur le devant par boutons-pression sous patte pour éviter les accrocs ou la récupération de denrées alimentaires par inadvertance
  • Poche poitrine intérieure, deux poches latérales
  • Disponibles dans deux longueurs différentes : normale et grande
Couleur: blanc
Poids: 245 g