Imprimer
Poubelles résistantes au feu
Fournisseur: Rubbermaid
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
129-0956EA 265 EUR
129-0956
Poubelles résistantes au feu
Poubelles Conteneurs de déchets
Ces poubelles simples et sûres en fibres de verre conviennent à la mise au rebut des déchets classiques.
  • Angles arrondis: meilleure résistance et plus grande longévité
  • Absence de rouille, d'accroc, et résiste aux rayures
  • Lavage facile pour une bonne apparence sur le long terme
  • Conforme aux principales normes de résistance au feu
  • Attestées par Underwriters Laboratories comme conteneurs de papier à combustion