Imprimer
Gants anti-vibration, A790
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-6885EA 24.8 EUR
113-6885 113-6884 113-6886
Gants anti-vibration, A790
Gants
Ces gants procurent une protection efficace contre les chocs et les vibrations mécaniques. Ils réduisent l'effet de l'impact pendant l'utilisation d'outils électriques, de perforatrices à percussion, de brise-bétons et autres outils.
  • Dos en polycoton élastiqué avec paume et doigts en chloroprène
  • Bonne dextérité et excellente préhension grâce à la paume texturée
EN 388 (X343), EN 10819 (Vibrations et chocs mécaniques)
Certifications: EN 388:2016 (3142X), EN 420, EN 10819 (Vibrations et chocs mécaniques)