Imprimer
Gants pour salles propres, nitrile, Showa C9905PF
Fournisseur: Showa
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
112-3317EA 1610 EUR
112-3317 112-3318 112-3316 112-3320 112-3319
Gants pour salles propres, nitrile, Showa C9905PF
Gants
Ces gants ambidextres protègent les mains d'un grand nombre de produits chimiques dangereux. Ils produisent une faible décharge électrostatique et un faible nombre total de particules, en protégeant les semi-conducteurs haut de gamme et autres denrées périssables.
  • Non stériles, non poudrés, finition lisse
  • Des manchettes à bord roulé empêchent la poussière de pénétrer dans les gants
  • La surface offre une excellente prise et est étanche aux substances humides
  • Propriétés antistatiques : adaptée à la manipulation des appareils électroniques
  • Grande liberté de mouvement au niveau du poignet
Ces gants sont parfaits pour les salles blanches, les laboratoires et les environnements de traitement alimentaire où des normes d'hygiène de travail strictes sont nécessaires.
Certifications: EN ISO 374-1 Type C (K), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III
Cdt: 100 gants par sachet.