Hygromycine B en solution
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₀H₃₇N₃O₁₃ Poids moléculaire: 527,5 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD06795479 Numéro CAS: 31282-04-9 |