Imprimer
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H58657.06EA 362 EUR
H58657.06
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole 97%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Formule: C₁₀H₉BrN₂S
Poids moléculaire: 269,16 g/mol
Point de fusion: 151…153 °C
Numéro MDL: MFCD00170268
Numéro CAS: 65705-44-4