Imprimer
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H58630.04EA 388 EUR
H58630.04
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Formule: C₈H₇N₃S
Poids moléculaire: 177,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218013
Numéro CAS: 30235-27-9