Imprimer
6-Fluoro-o-toluidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC1391-5GEA 17.6 EUR
APOSPC1391-5G
6-Fluoro-o-toluidine
6-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
Numéro MDL: MFCD06658252
Numéro CAS: 443-89-0