Imprimer
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBCC18414DAEA 0 EUR
MAYBCC18414DA MAYBCC18414.0001 MAYBCC18414EA
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
Formule: C₉H₉N₃
Numéro MDL: MFCD00626298
Numéro CAS: 17635-45-9