Imprimer
1-Decylboronic acid pinacol ester ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H30403.14EA 625 EUR
H30403.14 H30403.03 H30403.06
1-Decylboronic acid pinacol ester ≥98%
1-Decylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₃₃BO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546186
Numéro CAS: 141091-38-5